4-Amino-3-chlorphenol Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A19720.06EA 38 EUR
ABCRAB124976.0005 A19720.06 A19720.14 A19720.22
4-Amino-3-chlorphenol Hydrochlorid 98%
4-Amino-3-chlorphenol Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂NO
Molecular Weight: 180,04 g/mol
Schmelzpunkt: 254…256 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143110
CAS-Nummer: 52671-64-4