2-Amino-4-chlor-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL530387-5GEA
41.6
EUR
SIAL530387-5G
SIAL530387-25G
2-Amino-4-chlor-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chlor-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 188,57 g/mol |
MDL:
MFCD00035925 CAS-Nummer: 6358-08-3 EINECS: 228-761-6 |