2-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure 96%
|
Achtung
|
H53043.03EA
323
EUR
H53043.03
2-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure 96%
2-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₄ Molecular Weight: 200,39 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659869 CAS-Nummer: 850568-07-9 |