4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure ≥97%
Achtung
H28999.06EA 135.2 EUR
H28999.06
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure ≥97%
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₄
Molecular Weight: 200,39
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656268
CAS-Nummer: 136496-72-5