4-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2746-25GEA
442
EUR
COBBBB-2746-25G
COBBBB-2746-1G
COBBBB-2746-5G
4-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
4-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₄ Molecular Weight: 200,39 g/mol |
MDL:
MFCD07363763 CAS-Nummer: 851335-09-6 |