3-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3254-5GEA 0 EUR
COBBBB-3254-5G COBBBB-3254-1G
3-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BClO₄
Molecular Weight: 214,4107 g/mol
MDL: MFCD09475906
CAS-Nummer: 957120-26-2