5-Chlor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5074-1GEA 274 EUR
COBBBB-5074-1G COBBBB-5074-5G
5-Chlor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
5-Chlor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BClO₄
MDL: MFCD09878336
CAS-Nummer: 957062-64-5