5-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2270-1GEA 377 EUR
COBBBB-2270-1G COBBBB-2270-5G
5-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
5-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₄
Molecular Weight: 228,44 g/mol
MDL: MFCD07363744
CAS-Nummer: 871329-55-4