4-Chlor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2851-5GEA
210
EUR
COBBBB-2851-5G
COBBBB-2851-1G
4-Chlor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-Chlor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BClO₄ |
MDL:
MFCD06801690 CAS-Nummer: 874219-45-1 |