4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2852-1GEA
226
EUR
COBBBB-2852-1G
COBBBB-2852-5G
4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BClO₄ |
MDL:
MFCD08235062 CAS-Nummer: 874219-46-2 |