4-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2183-5GEA 1220 EUR
COBBBB-2183-5G COBBBB-2183-1G
4-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₄
MDL: MFCD06659823
CAS-Nummer: 850568-61-5