3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2753-5GEA
620
EUR
COBBBB-2753-5G
COBBBB-2753-1G
3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BClO₄ Molecular Weight: 228,4373 g/mol |
MDL:
MFCD06659875 CAS-Nummer: 850568-11-5 |