4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2745-5GEA
498
EUR
COBBPN-2745-5G
COBBPN-2745-1G
COBBPN-2745-25G
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäurepinakolester
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BClO₄ Molecular Weight: 282,5277 g/mol |
MDL:
MFCD12546621 CAS-Nummer: 890839-31-3 |