4-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL708887-250MGEA 155 EUR
SIAL708887-250MG SIAL708887-1G
4-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
Molecular Weight: 173,41 g/mol
MDL: MFCD03001333
CAS-Nummer: 80460-73-7