3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8332-5GEA
89.5
EUR
COBBBB-8332-5G
COBBBB-8332-1G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₂BNO₂ Molecular Weight: 164,9974 g/mol |
MDL:
MFCD01318996 CAS-Nummer: 178752-79-9 |