3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2476-5GEA 57.8 EUR
COBBBB-2476-5G COBBBB-2476-1G COBBBB-2476-25G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₆
Molecular Weight: 210,94 g/mol
MDL: MFCD00757433
CAS-Nummer: 101084-81-5