4-Carboxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2255-25GEA 53.8 EUR
COBBBB-2255-25G COBBBB-2255-100G COBBBB-2255-5G
4-Carboxyphenylboronsäure
4-Carboxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₄
Molecular Weight: 165,94 g/mol
MDL: MFCD00151801
CAS-Nummer: 14047-29-1