3-Carboxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL456764-1GEA
61
EUR
SIAL456764-1G
SIAL456764-10G
3-Carboxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ Molecular Weight: 165,94 g/mol |
MDL:
MFCD00036833 CAS-Nummer: 25487-66-5 |