3-Carboxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2470-25GEA 64.6 EUR
COBBBB-2470-25G COBBBB-2470-5G COBBBB-2470-100G
3-Carboxyphenylboronsäure
3-Carboxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₄
Molecular Weight: 165,94
MDL: MFCD00036833
CAS-Nummer: 25487-66-5