2-Carboxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2469-1GEA
35.2
EUR
COBBBB-2469-1G
COBBBB-2469-25G
COBBBB-2469-5G
2-Carboxyphenylboronsäure
2-Carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ Molecular Weight: 165,94 |
MDL:
MFCD01318118 CAS-Nummer: 149105-19-1 |