4-(Ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2148-5GEA
105
EUR
COBBBB-2148-5G
COBBBB-2148-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronsäure
4-(Ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BNO₆ Molecular Weight: 238,9898 g/mol |
MDL:
MFCD02179460 CAS-Nummer: 5785-70-6 |