3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2117-100GEA
384
EUR
COBBBB-2117-100G
COBBBB-2117-25G
COBBBB-2117-1G
COBBBB-2117-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193,99 |
MDL:
MFCD02179444 CAS-Nummer: 4334-87-6 |