2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2126-25GEA
226
EUR
COBBBB-2126-25G
COBBBB-2126-1G
COBBBB-2126-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193,99 |
MDL:
MFCD02179453 CAS-Nummer: 380430-53-5 |