4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3209-5GEA
475
EUR
COBBBB-3209-5G
COBBBB-3209-1G
4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₆BNO₃ |
MDL:
MFCD09027214 CAS-Nummer: 913835-40-2 |