4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3205-5GEA
341
EUR
COBBBB-3205-5G
COBBBB-3205-1G
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₆BNO₃ |
MDL:
MFCD09027210 CAS-Nummer: 913835-36-6 |