3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3859-1GEA 89.5 EUR
COBBBB-3859-1G COBBBB-3859-5G
3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
MDL: MFCD09027263
CAS-Nummer: 957061-00-6