3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3856-1GEA
67.5
EUR
COBBBB-3856-1G
COBBBB-3856-5G
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₆BNO₃ |
MDL:
MFCD09027261 CAS-Nummer: 957060-98-9 |