3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52877.MDEA 48.7 EUR
H52877.MD
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäurepinakolester ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₆
Schmelzpunkt: 246…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411932
CAS-Nummer: 377780-80-8