4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2451-25GEA
1140
EUR
COBBPN-2451-25G
COBBPN-2451-1G
COBBPN-2451-5G
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₆ |
MDL:
MFCD12546615 CAS-Nummer: 1218791-11-7 |