4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO366390050EA
119
EUR
ACRO366390050
ACRO366390010
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Molecular Weight: 248,08 g/mol Schmelzpunkt: 227…232 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01863710 CAS-Nummer: 180516-87-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 227 to 232 °C |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |