3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2002-1GEA
23.6
EUR
COBBBB-2002-1G
COBBBB-2002-100G
COBBBB-2002-25G
COBBBB-2002-5G
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Molecular Weight: 248,083 g/mol |
MDL:
MFCD03411930 CAS-Nummer: 269409-73-6 |