4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2113-1GEA 78.5 EUR
COBBPN-2113-1G COBBPN-2113-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
Molecular Weight: 276,136 g/mol
MDL: MFCD03453659
CAS-Nummer: 195062-62-5