3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL527548-1GEA 34 EUR
SIAL527548-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
Molecular Weight: 276,136 g/mol
MDL: MFCD03093896
CAS-Nummer: 269410-00-6