3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2117-5GEA
147
EUR
COBBPN-2117-5G
COBBPN-2117-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molecular Weight: 276,136 g/mol |
MDL:
MFCD03093896 CAS-Nummer: 269410-00-6 |