2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL570168-5GEA
132
EUR
SIAL570168-5G
SIAL570168-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molecular Weight: 276,136 g/mol |
MDL:
MFCD03453660 CAS-Nummer: 269409-99-6 |