2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2126-1GEA
46.4
EUR
COBBPN-2126-1G
COBBPN-2126-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molecular Weight: 276,136 g/mol |
MDL:
MFCD03453660 CAS-Nummer: 269409-99-6 |