2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H30941.06EA 289.12 EUR
H30941.06 H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
Molecular Weight: 276,136 g/mol
Schmelzpunkt: 57…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453660
CAS-Nummer: 269409-99-6