(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19299.06EA
38.6
EUR
L19299.06
L19299.14
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin
Formel:
C₁₅H₁₇N Molecular Weight: 211,31 g/mol Siedepunkt: 171 °C (15 mmHg) Dichte: 1,010 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066325 CAS-Nummer: 17480-69-2 |