(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19298.06EA 70.5 EUR
L19298.06
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin
Formel: C₁₅H₁₇N
Molecular Weight: 211,31 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,010
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015010
CAS-Nummer: 38235-77-7