Flufenoxuron, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31594-250MGEA 157 EUR
31594-250MG
Flufenoxuron, Supelco®
Flufenoxuron
Formel: C₂₁H₁₁ClF₆N₂O₃
MDL: MFCD00274597
CAS-Nummer: 101463-69-8
EINECS: 417-680-3