Yttrium(III)-2-ethylhexanoat ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
36661.14EA
177
EUR
36661.14
Yttrium(III)-2-ethylhexanoat ≥99,8% (Metall-Basis)
Yttrium(III)-2-ethylhexanoat
Formel:
C₂₄H₄₅O₆Y Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070441 CAS-Nummer: 103470-68-4 |