Dodecyl-methylsulfid
Lieferant: Thermo Scientific
14877.06EA
37.1
EUR
14877.06
Dodecyl-methylsulfid
Dodecyl-methylsulfid
Formel:
C₁₃H₂₈S Molecular Weight: 216,41 Siedepunkt: 163…165 °C (19 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015073 CAS-Nummer: 3698-89-3 EINECS: 223-028-7 |