2-Chlorethyl-ethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL242640-5GEA 62 EUR
SIAL242640-5G SIAL242640-25G
2-Chlorethyl-ethylsulfid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethyl-ethylsulfid
Formel: C₄H₉ClS
MDL: MFCD00000979
CAS-Nummer: 693-07-2
EINECS: 211-742-1