Fluorphosphorsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL324744-100GEA 97.9 EUR
SIAL324744-100G
Fluorphosphorsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Fluorphosphorsäure
Formel: H₂FO₃P
Molecular Weight: 99,99 g/mol
MDL: MFCD00011334
CAS-Nummer: 13537-32-1
UN: 1776
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR