Hexafluorphosphorsäure 60% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO191110250EA 24 EUR
ACRO191110250 ACRO191115000
Hexafluorphosphorsäure 60% (w/w) in Wasser
Hexafluorphosphorsäure
Formel: HF₆P
Molecular Weight: 145,97 g/mol
Dichte: 1,75 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011350
EINECS: 241-006-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Assay Titrimetry ≥55.0 %