Kaliumiodat 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34273-1LEA 138.42 EUR
34273-1L
Kaliumiodat 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Dichte: 1,000 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-791-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002