Essigsäureanhydrid-[13C4] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487821-250MGEA 1090 EUR
SIAL487821-250MG
Essigsäureanhydrid-[13C4] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[13C4]
Formel: C₄H₆O₃
MDL: MFCD00083864
CAS-Nummer: 114510-14-4