Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487813-500MGEA 504 EUR
SIAL487813-500MG
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2]
Formel: C₄H₆O₃
MDL: MFCD00083862
CAS-Nummer: 90980-78-2