N,N-Dimethylformamid-[Carbonyl-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL291943-1GEA 729 EUR
SIAL291943-1G
N,N-Dimethylformamid-[Carbonyl-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamid-[Carbonyl-13C]
Formel: HCOON(CH₃)₂
CAS-Nummer: 32488-43-0
UN: 2265
ADR: 3,III