Acetonitril-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL277223-250MGEA 423 EUR
SIAL277223-250MG
Acetonitril-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[2-13C]
Formel: C₂H₃N
MDL: MFCD00001879
CAS-Nummer: 1722-09-4
UN: 1648
ADR: 3,II